Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-2-Aminobutane |
Densité | 0.722 |
pH | 12.5 |
Point d’ébullition | 63°C |
Point d’éclair | −19°C (−2°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.393 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2733 |
Beilstein | 1718760 |