Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372417
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-49-5
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00064417
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
CID PubChem 6713753
Nom IUPAC (2S)-butane-2-amine
SMILES CCC(C)N
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Aminobutane
Densité 0.722
pH 12.5
Point d’ébullition 63°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.393
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1718760
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Rotation optique +7.5° (Neat)
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 98%