Learn More
(S)-2-(1-hydroxyéthyl)pyridine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés de 2-pyridineméthanol substitués sont les inhibiteurs puissants et sélectifs de la phosphodiestérase-4. La réaction du trichlorure de nitrosylruthénium hydraté avec du 2-pyridinééthanol donne des complexes de ruthénium.
Solubilité
Les dérivés de 2-pyridineméthanol substitués sont les inhibiteurs puissants et sélectifs de la phosphodiestérase-4. La réaction du trichlorure de nitrosylruthénium hydraté avec du 2-pyridinééthanol donne des complexes de ruthénium.
Solubilité
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine |
CAS | 59042-90-9 |
Couleur | Incolore |
Formule moléculaire | C7H9NO |
Numéro MDL | MFCD06795465 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, 2-s-1-hydroxyethyl pyridine, s---2-1-hydroxyethyl pyridine, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, 1s-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, pubchem5701, 1s-1-pyridin-2-ylethanol |
Informations sur la solubilité | Soluble in toluene. |
Clé InChI | PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(O)C1=CC=CC=N1 |