Learn More
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15416578
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
CAS 15914-84-8
Point de fusion 47°C to 49°C
Couleur Jaune
Formule moléculaire C12H12O
Formule linéaire C10H7CH(CH3)OH
Numéro MDL MFCD00077831
Quantité 1 g
Beilstein 2045009
Synonyme s---1-1-naphthyl ethanol, s-1-naphthalen-1-yl-ethanol, s-1-naphthalen-1-yl ethanol, s---1-1-naphtyl ethanol, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, s-1-1-naphthyl ethanol, s---alpha-methyl-1-naphthalenemethanol, 1s-1-naphthalen-1-ylethanol, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanol, s-+-alpha-methyl-1-naphthalenemethanol
Clé InChI CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)O
Nom IUPAC (1S)-1-naphtalène-1-yléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 172.227
CID PubChem 6976566
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre