Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 3 avec condenseur à glace sèche
L’évaporateur rotatif RV 3 avec condenseur à glace sèche est le modèle manuel de base de la famille des évaporateurs rotatifs IKA™.Les affichages numériques pour la vitesse et la température du bain de chauffage permettent un contrôle optimal de tous les procédés de distillation.
3581.00€ - 3780.00€
Spécification
Poids (métrique) | 28,3 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Capacité (métrique) | 1 L |
Vitesse | 20 à 300 tr/min |
Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 99°C |
Code produit | Marque | Type de condenseur | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de condenseur | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17287489
![]() |
IKA™
0010006363 |
Glace sèche, verticale | Prise EU |
3581.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277489
![]() |
IKA™
0010006362 |
Glace sèche, vertical, revêtu | Prise EU |
3780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Nouveau bain chauffant de 4 litres avec poignées de transport
- Fonction d’extraction de sécurité intégrée en cas de coupure de courant
- Bouton de verrouillage pour fixer la température du bain chauffant
- Mécanisme de verrouillage avec indicateur indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Conception ambidextre pour la manipulation de l’élévateur manuel à une seule main
- Vitesse comprise entre 20 et 300 tr/min.
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV 10
Spécification
28,3 kg | |
1 L | |
Jusqu’à 99°C | |
Unité d’entraînement, bain chauffant HB eco et condenseur à glace sèche RV 10.4 | |
330 x 440 x 530 mm | |
2+1 ans | |
RV 3 |
100/240 V | |
20 à 300 tr/min | |
1500 cm2 | |
DC | |
CE | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Évaporateur rotatif RV 3 avec condenseur à glace sèche