Learn More
IKA™ RV 10 auto FLEX
Évaporateur rotatif
Marque: IKA™ 0010004841
Description
L’auto RV 10 entièrement révisé est le produit phare de la gamme d’évaporateurs à rotation IKA. Ses caractéristiques impressionnantes comprennent un concept de contrôle innovant avec un écran TFT lumineux, à contraste élevé, un panneau de commande graphique couleur, un contrôleur à vide intégré, une surveillance de l’eau de refroidissement et des normes de sécurité actuelles. L’auto RV 10 offre toutes les propriétés requises pour des opérations efficaces, sûres et économiques. Il s’agit notamment du contrôle automatique du volume de vide et de l’eau de refroidissement. Son concept de manipulation intuitif aide ses utilisateurs à parvenir rapidement aux résultats souhaités dans chaque application. Grâce à sa capacité de programmation de rampe étendue, le RV 10 auto permet aux utilisateurs d’effectuer des procédures personnalisées. D’autres fonctions innovantes, telles que le démarrage en douceur, le mode intervalle, le fonctionnement intermittent de droite à gauche ou la fonction minuterie pour les tests de temps écoulé, facilitent les tâches du laborantin au quotidien. La sécurité est assurée par le levage motorisé avec fonction d’arrêt de sécurité qui soulève automatiquement le flacon d’évaporation hors du bain de chauffage en cas de coupure de courant. Les utilisateurs bénéficient d’une sécurité supplémentaire par des circuits de sécurité à température réglable individuellement, une protection contre l’ébullition sèche, une reconnaissance de point d’extrémité réglable pour empêcher la rupture du verre et une fonction de verrouillage. Le flacon récepteur et le condenseur sont également disponibles en version revêtue. Le port USB ou l’interface RS-232 offrent une fonction de commande à distance avec le progiciel IKA “labworldsoft” et une option de mise à jour avec l’outil de mise à jour du micrologiciel. L’appareil est fourni avec des tuyaux de vide et des connecteurs de tuyau pour votre alimentation en eau de refroidissement interne.
- Nouveau : Bain-marie 4 l
- contrôle du vide intégré
- bibliothèque de solvants intégrée avec 40 solvants prédéfinis et option d’extension
- panneau de commande graphique couleur, TFT, lumineux, à contraste élevé
- bain de sécurité universel
- volume de bain de chauffage optimisé pour une réalisation rapide de la température de travail
- bain chauffant avec poignées ergonomiques
- circuit de sécurité thermique
- protection contre l’ébullition sèche
- concept de manipulation intuitif avec menu de navigation simple
- options de programmation pour dix procédures individuelles
- démarrage simple
- rotation droite ou gauche
- fonction du minuteur
- reconnaissance du point final
- mécanisme de poussée pour flacons hermétiques
- interfaces numériques : Port USB et interface RS-232 pour la télécommande
- système d’exploitation multilingue
- gestion automatique de l’eau de refroidissement
- ventilation automatique
- gestion automatique des bains chauffants
Spécification
Évaporateur rotatif RV 10 auto FLEX | |
100/240 V | |
TFT | |
100 W | |
500 x 430 x 410 mm |
18,6 | |
5 à 300 tr/min | |
Interface USB / interface RS 232 | |
Sans condenseur | |
50/60 Hz |