Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de ruthénium, ≥85 %, pur
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium Red |
Point de fusion | > 500.0°C |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 |
Merck Index | 15,8434 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Poids de la formule | 786.35 |
Pourcentage de pureté | ≥85% |
Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ruthenium Red
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.