Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de ruthénium, ≥85 %, pur
106.00€ - 381.00€
Identifiants chimiques
CAS | 11103-72-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H24Cl6N14O2Ru3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 786.35 |
Clé InChI | JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride |
CID PubChem | 16218584 |
Nom IUPAC | azane ; ruthénium(2+) ; hexachlorure ; dihydrate |
SMILES | N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15519343
|
Thermo Scientific Chemicals
279710010 |
1 g |
106.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15529343
|
Thermo Scientific Chemicals
279710050 |
5 g |
381.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11103-72-3 | |
786.35 | |
6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride | |
azane ; ruthénium(2+) ; hexachlorure ; dihydrate |
H24Cl6N14O2Ru3 | |
JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H | |
16218584 | |
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] |
Spécification
Ruthenium Red | |
11103-72-3 | |
H24Cl6N14O2Ru3 | |
15,8434 | |
Solubility in water: soluble. | |
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] | |
786.35 | |
786.35 | |
Pures |
> 500.0°C | |
≥85% | |
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 | |
6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride | |
JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H | |
azane ; ruthénium(2+) ; hexachlorure ; dihydrate | |
16218584 | |
≥85% | |
Bouteille en verre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Ruthenium Red
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche