Learn More
Poudre de ruthénium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
229.00€ - 4478.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.07 |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
CID PubChem | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nom IUPAC | ruthénium |
SMILES | [Ru] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013994.04 |
2 g |
229.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013994.09 |
10 g |
1108.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013994.18 |
50 g |
4478.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
ruthénium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spécification
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
ruthénium | |
23950 | |
-325 Mesh |
Gris | |
gray powder | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche