Learn More
Poudre de ruthénium, calibre -22, Premion™, 99,98 % (base de métaux à l’exclusion du Ca), Ca 100 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium powder |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux à l‘exclusion du Ca), Ca 100 ppm max. |
Numéro UN | UN3089 |
Pourcentage de pureté | 99.98% |
Qualité | Premion™ |
Odeur | Odorless |