Learn More
Poudre de ruthénium, maillage -200, 99,95 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium powder |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3089 |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |