Learn More
Solution étalon de plasma de ruthénium, Ru 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
329.64€ - 1362.78€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.07 |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nom IUPAC | Ruthénium |
SMILES | [Ru] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035773.AD |
50 mL |
329.64€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035773.AE |
100 mL |
542.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035773.AP |
500 mL |
1362.78€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
23950 | |
Ruthénium |
Spécification
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Liquide |
Ru 10, 000μg/mL | |
Ru | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthénium | |
23950 | |
Miscible with water |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante