Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) anhydre, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489752
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le catalyseur d’oxygène le plus souvent utilisé est l’oxyde de ruthénium(IV). Il est appliqué en tant que supercondensateur électrochimique et possède une grande capacité de stockage de charge. Le RuO2 est utilisé comme catalyseur dans le procédé Deacon pour la production du chlore par l’oxydation du chlorure d’hydrogène. Grâce à sa grande capacité de transfert de charge, il est utilisé comme matériau actif dans les supercondensateurs. La propriété de dispersion de RuO2 est utilisée pour augmenter la capacité des matériaux d’électrodes nanocomposites pour les supercondensateurs. Le RuO2 est largement utilisé pour le revêtement des anodes en titane et pour l’élimination du sulfure d’hydrogène dans les raffineries de pétrole. Il est également utilisé comme catalyseur et dopant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et les acides. Soluble dans les alcalis fondus.
Remarques
Incompatible avec les oxydants, les acides, l’eau régale et les solvants organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-10-1
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00011210
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
CID PubChem 82848
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (IV) oxide
Point de fusion 1200°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Poids de la formule 133.07
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.97
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.