Learn More
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345737
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Galvanoplastie, revêtement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire [Ru(NO)]2(SO4)3
Numéro MDL MFCD02684508
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 550.34
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™