Learn More
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Ru 31,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 1870.31€
Identifiants chimiques
CAS | 34513-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | N4O10Ru |
Numéro MDL | MFCD00016313 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012175.03 |
1 g |
126.63€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012175.06 |
5 g |
456.27€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012175.14 |
25 g |
1870.31€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34513-98-9 | |
N4O10Ru | |
MFCD00016313 |
Spécification
Ruthenium(III) nitrosylnitrate | |
34513-98-9 | |
Cristalline | |
N4O10Ru | |
Miscible with cold water. | |
Odorless |
(decomposition) | |
Rouge à marron | |
Ru 31.3% min. | |
MFCD00016313 | |
317.09 | |
Red-brown crystals |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P390-P501c
H271-H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 252-068-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante