Learn More
Chlorure de nitrosyle de ruthénium(III), Ru 42,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
148.00€ - 544.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18902-42-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3NORu |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.43 |
Numéro MDL | MFCD00049765 |
Clé InChI | AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016622.03 |
1 g |
148.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016622.06 |
5 g |
544.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18902-42-6 | |
237.43 | |
AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K |
Cl3NORu | |
MFCD00049765 |
Spécification
Ruthenium(III) nitrosylchloride | |
Cristalline | |
MFCD00049765 | |
AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K | |
237.44 | |
Hygroscopic |
18902-42-6 | |
Cl3NORu | |
Insoluble in water. | |
237.43 | |
Ru 42.1% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 242-651-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche