Learn More
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals
72.40€ - 1180.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34513-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | N4O10Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 317.09 |
Numéro MDL | MFCD00016313 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10793403
|
Thermo Scientific Acros
365040250 |
25 mL | Flacon en verre |
72.40€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10089051
|
Thermo Scientific Acros
365041000 |
100 mL | Flacon en verre |
250.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10228853
|
Thermo Scientific Acros
365045000 |
500 mL | Flacon en verre |
1180.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34513-98-9 | |
N4O10Ru | |
317.09 | |
MFCD00016313 |
Spécification
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate | |
34513-98-9 | |
Solution | |
MFCD00016313 | |
317.09 | |
1.5% (Ru) (typically) | |
1.0700g/mL |
In diluted nitric acid | |
Marron à orange | |
N4O10Ru | |
Solubility in water: soluble | |
317.09 | |
1.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 252-068-8
- Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.