Learn More
Bromure de ruthénium(III), Ru 29 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351848
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14014-88-1
Numéro MDL MFCD00016314
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) bromide
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 340.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 29% min.
Odeur Characteristic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.30 g/mL