Learn More
Bromure de ruthénium(III) hydraté, Ru 25 % min, Thermo Scientific Chemicals
Oxydation
77.80€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS | 314075-07-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3H2ORu |
Poids moléculaire (g/mol) | 358.80 |
Numéro MDL | MFCD00016314 |
Clé InChI | PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | Hydrate de tribromoruthénium |
SMILES | O.Br[Ru](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012628.03 |
1 g |
77.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012628.06 |
5 g |
294.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
314075-07-5 | |
358.80 | |
PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K | |
O.Br[Ru](Br)Br |
Br3H2ORu | |
MFCD00016314 | |
Hydrate de tribromoruthénium |
Spécification
Ruthenium(III) bromide hydrate | |
Cristalline | |
MFCD00016314 | |
Soluble in alcohol | |
O.Br[Ru](Br)Br | |
358.80 | |
Ru 25% min. | |
Hygroscopic |
314075-07-5 | |
Br3H2ORu | |
UN3260 | |
PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K | |
Hydrate de tribromoruthénium | |
340.78 (Anhydrous) | |
Characteristic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-829-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche