Learn More
2,4-pentanedionate de ruthénium(III), Ru 24 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310729
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour hydrogénation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14284-93-6
Formule moléculaire C15H21O6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 398.40
Numéro MDL MFCD00000030
Clé InChI RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Synonyme ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+
CID PubChem 5488829
SMILES [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate
Point de fusion 260°C (decomposition)
Note relative au nom Ru 24% min.
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water.
Nom IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate de ruthénium(3+)
Poids de la formule 398.4
Aspect Red crystals