Learn More
2,4-pentanedionate de ruthénium(III), Ru 24 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate |
Point de fusion | 260°C (decomposition) |
Note relative au nom | Ru 24% min. |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water. |
Nom IUPAC | (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate de ruthénium(3+) |
Poids de la formule | 398.4 |
Aspect | Red crystals |