Learn More
Ruthénium, 5 % sur poudre de charbon actif, réduit, nominalement humide à 50 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418470
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
Note relative au nom 5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.