Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité avec mousse et sangle transparentes Platinum™ Rush+
Click to view available options
Transparent
Description
- Comprend de la mousse et une sangle pour la conversion de lunettes à lunettes-masques
- Protection supérieure.
- Pont de nez réglable antiglisse.
- Revêtement platinum™.
- Branches ultra flexibles co-injectées.
- Branches bicolores.
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
- Risque mécanique F : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Résistance aux dommages de surface par les particules fines K (option EN 166) : Le revêtement anti-rayures, K, offre un revêtement amélioré certifié anti-rayures.
- Résistance à l’apparition de buée N (option EN 166) : Le revêtement anti-buée, N, est un traitement anti-buée certifié.
- Revêtement platinum™ : Le nouveau revêtement exclusif résistant aux rayures et à la buée garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Lavable (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux côtés du verre le rend très résistant aux rayures et retarde durablement l’apparition de buée.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
Description | Modèle RUSHPFSPSI |
Certifications / conformité (Europe) | EN166, EN170/2C-1.2, Risque mécanique F / T, Résistance aux rayures K, Anti-buée N, Classe optique 1, CE |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité / Lunettes-masques de protection |
À utiliser avec (application) | Intérieur, protection, port prolongé |
Couleur de la monture | Rouge, noir |
Comprend | Mousse et sangle |
Nbre par carton | 240/carton |
Nb par paquet | 1/sachet, 10/ boîte. |