Learn More
Uvex™ Gants de sécurité Rubipor XS2001
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
5
Description
- Gants de sécurité légers et élastiques avec imprégnation NBR
- Matériau de support en coton extensible hautement flexible avec élasthanne
- Les gants sont extrêmement perméables à l’air, mesurés et confirmés à l’aide du modèle cutané de l’Institut Hohenstein
- Conviennent aux écrans tactiles
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | NBR |
Couleur | Blanc |
Matériau | Coton, Élasthanne |
Dimensions | 5 |
Norme EN388 | 1110X |
À utiliser avec (application) | Assemblage, inspection, travail de précision et tri |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |