Learn More
Buerkle™ Gants de protection Rubiflex
Gants de protection Rubiflex, avec gantelet court ou long. Pour un travail sûr avec des graisses, des huiles minérales, des solvants et de nombreux acides et alcalis.
46.50€ - 88.70€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type de produit | Gants de protection |
Alert:
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de manchette de gant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de manchette de gant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15398076
|
Buerkle™
2507-0002 |
37 cm | Gant court |
46.50€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11971641
|
Buerkle™
2507-0003 |
60 cm | Gant long |
88.70€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants de protection avec gantelet court ou long
- Pour les graisses, les huiles minérales, les solvants et de nombreux acides et alcalis
- En caoutchouc nitrile
- Très flexibles, souples au toucher
- Résistance élevée à l’abrasion et aux coupures
- Intérieur confortable en coton interlock
- Conformes à la norme EN 374
Spécification
Vert | |
Caoutchouc en nitrile | |
Gants de protection |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Gants de protection Rubiflex