Learn More
Nitrate de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Comme catalyseur dans les réactions organiques et chélateurs
99.60€ - 382.54€
Identifiants chimiques
CAS 13126-12-0
Formule moléculaire NO3Rb
Poids moléculaire (g/mol) 147.47
Numéro MDL MFCD00011193
Clé InChI RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
CID PubChem 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346868
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013496.14
25 g
99.60€
25g
11336868
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013496.22
100 g
382.54€
100g
Description
Description
Rubidium nitrate is used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions as a colorant and an oxidizer, e.g. in decoys and illumination flares. It is also used as a raw material for preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, for manufacture of catalysts and in scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13126-12-0
147.47
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
25731
NO3Rb
MFCD00011193
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Rubidium nitrate
13126-12-0
Cristalline
NO3Rb
UN1477
Soluble in water; Slightly soluble in acetone; Very soluble in HNO3
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
147.47
147.47
1.52
3.11 g/mL
310°C
Blanc
(Base des métaux)
MFCD00011193
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
nitrate de rubidium(1+)
25731
99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-060-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QV0900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote