Learn More
Nitrate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
57.59€ - 884.40€
Identifiants chimiques
CAS | 13126-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NO3Rb |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.47 |
Numéro MDL | MFCD00011193 |
Clé InChI | RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate |
CID PubChem | 25731 |
Nom IUPAC | nitrate de rubidium(1+) |
SMILES | [Rb+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012889.09 |
10 g |
57.59€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012889.18 |
50 g |
226.13€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012889.30 |
250 g |
884.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium nitrate used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions as a colorant and an oxidizer. It is also used as a raw material for preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, for manufacture of catalysts and in scintillation counters. It is rarely used in fireworks to produce a red-violet colour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13126-12-0 | |
147.47 | |
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N | |
25731 | |
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O |
NO3Rb | |
MFCD00011193 | |
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate | |
nitrate de rubidium(1+) |
Spécification
Rubidium nitrate | |
13126-12-0 | |
Cristalline | |
NO3Rb | |
UN1477 | |
Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid. | |
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O | |
147.47 | |
147.47 | |
1.52 | |
3.11 g/mL |
310°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011193 | |
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate | |
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate de rubidium(1+) | |
25731 | |
99.8% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-060-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QV0900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote