Learn More
Hexafluoroarsénate de rubidium(V), 98 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11308328
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43023-95-6
Formule moléculaire AsF6Rb
Poids moléculaire (g/mol) 274.38
Numéro MDL MFCD00042537
Clé InChI FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
CID PubChem 14205728
Nom IUPAC hexafluoroarsenic(-),1-), rubidium(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 359.92
Pourcentage de pureté 98%