Learn More
Fluorure de rubidium, Puratronic™, 99,975 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | FRb |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.466 |
Numéro MDL | MFCD00011191 |
Clé InChI | AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf |
CID PubChem | 83473 |
Nom IUPAC | rubidium(1+) ; fluorure |
SMILES | [F-].[Rb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012873.04 |
2 g |
101.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012873.09 |
10 g |
359.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-74-7 | |
104.466 | |
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M | |
83473 | |
[F-].[Rb+] |
FRb | |
MFCD00011191 | |
rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf | |
rubidium(1+) ; fluorure |
Spécification
Rubidium fluoride | |
13446-74-7 | |
Cristalline | |
FRb | |
MFCD00011191 | |
rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf | |
[F-].[Rb+] | |
104.466 | |
104.47 | |
Puratronic™ | |
1.398 | |
3.557g/mL |
795°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
RbF | |
UN3288 | |
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M | |
rubidium(1+) ; fluorure | |
83473 | |
99.975% | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P301+P310-P305+P351+P338-P361-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8740000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only