Learn More
Fluorure de rubidium hydraté, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11482868
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Matière première utilisée dans la préparation du rubidium (métal).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16422-67-6
Formule moléculaire FH2ORb
Poids moléculaire (g/mol) 122.481
Numéro MDL MFCD00149834
Clé InChI CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
CID PubChem 57370370
Nom IUPAC Rubidium(1+) ;fluorure ; hydrate
SMILES O.[F-].[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium fluoride hydrate
Quantité 10 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 104.47 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%