Learn More
Fluorure de rubidium, 99,1 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | FRb |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.466 |
Numéro MDL | MFCD00011191 |
Clé InChI | AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf |
CID PubChem | 83473 |
Nom IUPAC | rubidium(1+) ; fluorure |
SMILES | [F-].[Rb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047144.09 |
10 g |
61.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047144.18 |
50 g |
264.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-74-7 | |
104.466 | |
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M | |
83473 | |
[F-].[Rb+] |
FRb | |
MFCD00011191 | |
rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf | |
rubidium(1+) ; fluorure |
Spécification
Rubidium fluoride | |
13446-74-7 | |
Cristalline | |
FRb | |
MFCD00011191 | |
rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf | |
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M | |
rubidium(1+) ; fluorure | |
83473 | |
99.1% | |
Hygroscopic |
795°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
RbF | |
UN3288 | |
Soluble in water. (1306g/L at 20°C). | |
[F-].[Rb+] | |
104.466 | |
104.47 | |
1.398 | |
3.557 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-603-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8740000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only