Learn More
Chlorure de rubidium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10549390
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 718°C
CAS 7791-11-9
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 5 g
Formule moléculaire ClRb
Numéro MDL MFCD00011187
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Rb+]
Nom IUPAC rubidium(1+) chloride
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
CID PubChem 62683
ChEBI CHEBI:78672
Poids de la formule 120.92g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Rubidium chloride