Learn More
Chlorure de rubidium, 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
244.00€ - 727.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClRb |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.92 |
Numéro MDL | MFCD00011187 |
Clé InChI | FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride |
CID PubChem | 62683 |
ChEBI | CHEBI:78672 |
SMILES | [Cl-].[Rb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11934191
|
Thermo Scientific Acros
193920100 |
10 g | Flacon en verre |
244.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944191
|
Thermo Scientific Acros
193920500 |
50 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7791-11-9 | |
120.92 | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
62683 | |
[Cl-].[Rb+] |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
CHEBI:78672 |
Spécification
1390.0°C | |
718.0°C | |
Blanc | |
28.9 to 30.1% (Cl) (Argentometry) | |
RbCl | |
15,8417 | |
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols | |
[Cl-].[Rb+] | |
120.92 | |
CHEBI:78672 | |
99.99% |
Rubidium chloride | |
7791-11-9 | |
Poudre et morceaux | |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
rubidium(1+);chlorure | |
62683 | |
120.92 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
RUO – Research Use Only