Learn More
Carbonate de rubidium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le carbonate de rubidium est utilisé comme matières premières pour la préparation de métal contenant du rubidium et de plusieurs sels de rubidium, pour la fabrication de verre spécial, pour la fabrication de micro-cellules à haute densité d’énergie et de détecteurs à scintillation composés de cristaux. Il est également utilisé comme catalyseur pour la préparation d’alcools à chaîne courte à partir de gaz d’alimentation.
Solubilité
Soluble dans l’eau4500 g/l @20°C.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Ne pas conserver à proximité des bases, de l’eau / de l’humidité.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rubidium carbonate |
Point de fusion | 837°C |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | Rb2CO3 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water4500g/L @20°C. |
Nom IUPAC | dirubidium(1+) carbonate |
Poids de la formule | 230.95 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Very Hygroscopic |