Learn More
Carbonate de rubidium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15433047
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de rubidium est utilisé comme matières premières pour la préparation de métal contenant du rubidium et de plusieurs sels de rubidium, pour la fabrication de verre spécial, pour la fabrication de micro-cellules à haute densité d’énergie et de détecteurs à scintillation composés de cristaux. Il est également utilisé comme catalyseur pour la préparation d’alcools à chaîne courte à partir de gaz d’alimentation.
Solubilité
Soluble dans l’eau4500 g/l @20°C.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Ne pas conserver à proximité des bases, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-09-8
Formule moléculaire CO3Rb2
Poids moléculaire (g/mol) 230.94
Numéro MDL MFCD00011188
Clé InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
CID PubChem 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium carbonate
Point de fusion 837°C
Quantité 5 g
Formule linéaire Rb2CO3
Informations sur la solubilité Soluble in water4500g/L @20°C.
Nom IUPAC rubidium(1 +) ; carbonate
Poids de la formule 230.95
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Very Hygroscopic