Learn More
Carbonate de rubidium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115620
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-09-8
Formule moléculaire CO3Rb2
Poids moléculaire (g/mol) 230.94
Numéro MDL MFCD00011188
Clé InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
CID PubChem 11431
Nom IUPAC rubidium(1 +) ; carbonate
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium carbonate
Point de fusion 837°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Rb)
Formule linéaire Rb2CO3
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Poids de la formule 230.95
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures