Learn More
Bromure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490310
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-39-1
Formule moléculaire BrRb
Poids moléculaire (g/mol) 165.37
Numéro MDL MFCD00011186
Clé InChI JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
CID PubChem 4670918
Nom IUPAC rubidium(1+) bromide
SMILES [Br-].[Rb+]
Spécification
Point d’ébullition 1340°C
Nom chimique ou matériau Rubidium bromide
Point de fusion 693°C
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8283
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 165.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.553
Sensibilité Hygroscopic