Learn More
Abeba™ Chaussures en 5250 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque:  Abeba™ 5250/44
60.89 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15366711
  • 67.62€ / 1 paire
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Bleu foncé
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Cuir
Antidérapant
5250
Bleu
44
Caoutchouc