Learn More
Abeba™ Chaussures en 5200 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
67.62€ - 71.23€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631838
|
Abeba™
5200/36 |
36 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15396681
|
Abeba™
5200/37 |
37 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15306691
|
Abeba™
5200/38 |
38 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641838
|
Abeba™
5200/39 |
39 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15326691
|
Abeba™
5200/40 |
40 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346691
|
Abeba™
5200/41 |
41 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356691
|
Abeba™
5200/42 |
42 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15386691
|
Abeba™
5200/43 |
43 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346701
|
Abeba™
5200/44 |
44 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15382335
|
Abeba™
5200/45 |
45 |
71.23€
1 paire |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15392335
|
Abeba™
5200/46 |
46 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15302345
|
Abeba™
5200/47 |
47 |
67.62€
1 paire |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Blanc | |
Antidérapant | |
5200 |