Learn More
Electrothermal™ Agitateur orbital RS9000
Le RS900 est un bloc de réaction de chauffage/agitateur conçu pour fournir un chauffage et une agitation continus des échantillons, avec un réglage à écran tactile de la température et des vitesses d’agitation.
Marque:  Electrothermal™ 99968-12
13433.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10386829
  • 15565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Très polyvalent car les blocs de réaction peuvent être interchangés pour s’adapter à différents récipients et formats de plateau
  • Écran LCD haute définition avec revêtement anti-reflet, visible à la fois dans des conditions lumineuses et sombres
  • Peut être utilisé sur une plateforme robotique ou au sein d’un laboratoire
  • Fonctionne sur une plage de températures allant de la température ambiante à 150°C
  • Vitesse d’agitation de 100 à 600 tr/min
  • Sonde de température en option
  • Système giratoire à deux axes X-Y sur châssis en bronze solide, fiable et stable
  • La fonction auto-park (arrêt automatique au même emplacement) permet une utilisation sur les plateformes robotiques
  • Démarrage progressif pour minimiser les éclaboussures
  • Utilisation très sûre
  • Offre de nombreuses années d’utilisation fiable avec le chauffage et l’agitation en continu pendant 24 heures
Spécification
Spécification
7 kg (hors poids du bloc de réaction)
100/115/230 V, 50/60 Hz
Température ambiante de +5°C à 150°C
Agitateur orbital
165 mm
42 kg
1 à 99 h
100 à 600 tr/min
230 V
900 W
510 mm
240 mm
Matrice à 13 points à double ligne bleue rétro-éclairée