Learn More
Corning™ Milieu RPMI 1640 (Mod.) 1 X sans L-glutamine
Faibles niveaux garantis d’endotoxines ≤ 0,025 EU/ml
77.98€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérile |
pH | 7 à 7,4 |
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15303561
|
Corning™
15-040-CV |
6/paquet | Aucun | Sans glutamine |
77.98€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les milieux prêts à l’emploi pour la culture cellulaire mammifère in vitro sont fournis dans des flacons en plastique en polyéthylène teraphtalate (PET)
- Les revêtements de bouchons soudés par ultrasons éliminent les résines ou colles toxiques qui pourraient se lixivier dans le milieu
- Expédié à température ambiante
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
Stérile | |
7 à 7,4 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 Mois