Learn More
MP Biomedicals™ Milieu RPMI 1640
Milieux enrichis à usage général avec de nombreuses applications pour une vaste gamme de cellules de mammifères, notamment le myélome humain, l’hybridome de souris, les leucocytes humains et les lymphocytes B et T
18.60€ - 30.25€
Code produit | Marque | pH | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | pH | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11400385
|
MP Biomedicals™
091260254 |
6,9 à 7,2 | 15° à 30°C |
30.25€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11410385
|
MP Biomedicals™
091260349 |
6,9 à 7,4 | 4°C | N/A | |||||
Description
Spécification
Milieu RPMI 1640 | |
Stérile |