Learn More
Gibco™ RPMI 1640
Milieux avec des niveaux accrus de vitamines
Marque: Gibco™ 670089
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient des niveaux accrus de vitamines, l’agent de réduction glutathion, du rouge de phénol, 2 g/l de glucose, 2 mM de L-glutamine et 2 g/l de bicarbonate de sodium. RPMI 1640 ne contient pas d’HEPES ni de pyruvate de sodium.Spécification
Protéger de la lumière, 2°C à 8°C | |
Milieux de base | |
Milieux de culture cellulaire | |
500 mL |