Learn More
Corning™ RPMI 1640, 1X
BIOPHARMA
Le supplément Glutagro™ améliore considérablement la stabilité par rapport au supplément de milieu de L-glutamine
176.91€
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Type de produit pH Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit pH Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15363561
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
17-105-CV
RPMI 1640 sans L-glut et rouge de ph. 7 à 7,4 6/paquet
176.91€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Nommé pour le site où il a été développé, le Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 est une modification du A5 de McCoy contenant un niveau accru d’inositol. Les types de cellules pour lesquels ce milieu est approprié comprennent le myélome de mammifère et les cellules d’hybridomes telles que les hybridomes de souris, les leucocytes humains et les lymphocytes B et T.
  • Peut être utilisé pour les cultures en suspension ou les cellules leucémiques humaines monocouches
  • Cette formulation est complétée par du glutaGRO™ à la place de la L-glutamine pour une meilleure stabilité
Spécification
Spécification
2° à 8°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 Mois