Learn More
Fisher BioReagents™ Échelle d’ADN de routine
La norme de taille d’ADN prête à l’emploi est stable à température ambiante pendant deux ans au maximum
164.07€ - 210.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Type de produit | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN |
Forme | Liquide |
Quantité | 1000 μl |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Nbre de bandes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Nbre de bandes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10284633
|
Fisher BioReagents™
BP2581-200 |
Confirmation de la taille du PCR | Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | 11 | N/A | ||||
10450464
|
Fisher BioReagents™
BP2582-200 |
À usage général, plage de dimensions d’ADN étendue | DNA Molecular Weight Marker/Ladder | 16 | N/A | ||||
Description
- Comprend un doublet de repère à 1400 et 1550 bp
Spécification
Bleu | |
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |
Liquide | |
1000 μl |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Low Scale DNA Ladder, 100bp