Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse rond
370.00€ - 665.00€
Spécification
Capacité 85 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10398602
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
5702761001
Rotor de centrifugeuse 5702 A-4-38
370.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11857513
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
5702722006
Rotor à godets oscillants A-4-38 pour centrifugeuse 5702
665.00€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Nacelle pour rotor A-4-38 centrifugeuse 5702/R/RH
• Capacité 4 x 85mL, 40 tubes hémolyse
• Rotor angulaire et rotor libre de 100 à 4400 t/min
• Nacelle ronde
• Accessoires obligatoires rotor.
Spécification
Spécification
85 mL