Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17651
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes /lili Fourni par kit de 1 ou 2 /li/ul/pSpécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
de 15,5 à 18 mm | |
13650, Round bucket, 13850, Round bucket, sealable with cap no. 17175, 13855, Double bucket 2 x 1000mL, 13450, Round Bucket sealable with cap no 17170 |
20 tubes de 4 à 7 ml | |
de 50 à 75 mm | |
2/Pk. |