Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17351
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes /lili Fourni par kit de 1 ou 2 /li/ul/pSpécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
de 15,5 à 18 mm | |
13190, godet rond, 17347, portoir rond pour 1 flacon de 250 ml, 13350, godet rond avec joint torique 86 x 3 mm, 13550, godet rond avec joint torique (kit de 2) | |
2/boîte |
Tubes de 4 à 7 ml | |
de 50 à 75 mm | |
12 |