Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17662
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes /lili Fourni par kit de 1 ou 2 /li/ul/pSpécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
de 25 à 31 mm | |
13650, godet rond, 13450, godet rond scellable avec le numéro de bouchon 17170 |
7 tubes de 30 ml | |
de 65 à 95 mm | |
2/boîte |