Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 14036
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes /lili Fourni par kit de 1 ou 2 /li/ul/pSpécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
de 10,8 à 15,5 mm | |
2/Pk. |
5 tubes de 10 ml | |
46,5 mm |